Merck
HAM59000-50
Hamilton® Microlab® 600 instrument syringe
model, 1010 BFP, volume 10 mL
Synonym(e):
Hamilton syringe
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
Materialien
Gastight Borosilicate glass/PTFE syringe
Leistungsmerkmale
model 1010 BFP
Hersteller/Markenname
Hamilton 59000-50
Parameter
10-115 °C temp. range (50-239 °F)
200 psig pressure
ID × AD
14.6 mm × 17.7 mm
Volumen
10 mL
Rechtliche Hinweise
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)