Merck
GF99977078
Barium
lump, 25 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99%
Synonym(e):
BA006100
About This Item
UNSPSC-Code:
12141505
NACRES:
NA.23
Assay
99%
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 999-770-78
Gewicht
100 g
Max. Stückgröße
25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)