Wichtige Dokumente
GF99857738
Tantal
rod, 10.0 mm diameter, length 50 mm, purity 99.9%
Synonym(e):
TA007941, Ta
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Assay
99.9%
Form
rod
Selbstzündungstemp.
572 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 998-577-38
Widerstandsfähigkeit
13.5 μΩ-cm, 20°C
Länge
50 mm
Durchmesser
10.0 mm
bp
5425 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2996 °C (lit.)
Dichte
16.69 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Ta]
InChI
1S/Ta
InChIKey
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF99857738-1EA | 4061821092120 |
GF99857738-2EA | 4061821092137 |
GF99857738-5EA | 4061821092144 |