Merck
GF98652606
Silver-copper alloy, Ag72Cu28
10m wire, 0.8mm diameter, as drawn
Synonym(e):
AG065150
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 986-526-06
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)