Merck
GF98469747
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
rod, 200mm x 2.0mm diameter, annealed
Synonym(e):
NI097905
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 984-697-47
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF98469747-10EA4061829928353
GF98469747-1EA4061825415758
GF98469747-20EA4061829989699
GF98469747-2EA4061829959098
GF98469747-5EA4061831010091