Wichtige Dokumente
GF98440027
Aluminium
honeycomb, 600x600mm, thickness 10mm, cell size 6.3mm, cell wall 0.064mm, core density 0.083g/cm3, phenolic adhesive (resin), 99.5%
Synonym(e):
Aluminium
About This Item
Materialien
hexagonal (prism)
Assay
≥99.5%
Selbstzündungstemp.
1400 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 984-400-27
Widerstandsfähigkeit
2.6548 μΩ-cm
bp
2460 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
660.37 °C (lit.)
Dichte
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Al]
InChI
1S/Al
InChIKey
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF98440027-1EA | 4061825342535 |