GF97629610
Stainless steel - AISI 304l
rod, 2.5 mm diameter, Fe/Cr18%/Ni10%, length 100 mm
Synonym(e):
FA147907
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 976-296-10
Länge
100 mm
Durchmesser
2.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)