GF97477611
Aluminum/Silicon
rod, 5 mm diameter, Al99%/Si 1%, length 200 mm, bulk density 2.7 g/cm3
Synonym(e):
AL057935
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Assay
≥99%
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 974-776-11
Länge
200 mm
Durchmesser
5 mm
Schüttdichte
2.7 g/cm3
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF97477611-1EA | 4061821143136 |
GF97477611-2EA | 4061821143143 |
GF97477611-5EA | 4061821143150 |