Merck
GF96087033
Aluminiumoxid
sphere, 20 mm diameter, 1 pcs, tolerance +/-2.5um
Synonym(e):
AL606895
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
Form
spheres
Hersteller/Markenname
Goodfellow 960-870-33
Durchmesser
20 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)