GF96047310
Aluminum/Magnesium
foil, thickness 0.015 mm, Al97%/Mg 3%, length 0.5 m, temper as rolled
Synonym(e):
AL010225
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 960-473-10
Länge
0.5 m
Dicke
0.015 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)