GF94480487
Hastealloy® c-22
rod, 6.35 mm diameter, Ni59%/Cr22%/Mo13%/Fe 3%/W 3%, length 100 mm, temper annealed
Synonym(e):
NE097910
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 944-804-87
Länge
100 mm
Durchmesser
6.35 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hastealloy is a registered trademark of HAYNES INTERNATIONAL, INC.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)