Merck
GF94440573
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.075 mm, size 125 × 125 mm, clear clear
Synonym(e):
ES301302
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 944-405-73
Größe
125 × 125 mm
Dicke
0.075 mm
Farbe
clear clear
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)