GF94370508
Stainless Steel - 17-4PH alloy, FeCr17Ni4
500mm rod, 16mm diameter
Synonym(e):
FL017925
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 943-705-08
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)