Merck
GF94302840
Nickel/Iron
wire, 0.5 mm diameter, Ni90%/Fe10%, length 0.5 m, temper as drawn
Synonym(e):
NJ235140
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 943-028-40
Länge
0.5 m
Durchmesser
0.5 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF94302840-1EA4061821153081