Merck
GF93922724
Hafnium
rod, 100mm, diameter 1.6mm, as drawn, 97%
Synonym(e):
Hafnium
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Hf
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.49
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141718
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
≥97%
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 939-227-24
Widerstandsfähigkeit
29.6 μΩ-cm, 0°C
bp
4602 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2227 °C (lit.)
Dichte
13.3 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Hf]
InChI
1S/Hf
InChIKey
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)