GF93876788
Iron/Silicon
powder, Fe91%/Si 9%, 150 max. part. size (micron), weight 200 g, condition gas atomized
Synonym(e):
FE166011
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 938-767-88
Gewicht
200 g
Max. Partikelgröße
150 (micron)
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF93876788-1EA | 4061821153043 |