Merck
GF93798411
Aluminum-magnesium alloy, Al97Mg3
foil, 100 x 100mm, 0.1mm thickness, as rolled
Synonym(e):
AL010240
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Form
foil (temper - as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 937-984-11
Größe × Dicke
100 mm × 100 mm × 0.1 mm
25 mm × 25 mm × 0.18 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF93798411-1EA4061825412917
GF93798411-20EA4061829979089
GF93798411-10EA4061829927967
GF93798411-2EA4061829958718
GF93798411-5EA4061831009453