Merck
GF93444127
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), sheet, thickness 1 mm, size 190 × 190 mm, dark red / black
Synonym(e):
ME303019
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 934-441-27
Größe
190 × 190 mm
Dicke
1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)