Wichtige Dokumente
GF93105547
Palladium
wire reel, 2m, diameter 0.02mm, as drawn, 99.95%
Synonym(e):
Palladium, PD005110
About This Item
Assay
≥99.95%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 931-055-47
Widerstandsfähigkeit
9.96 μΩ-cm, 20°C
bp
2970 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1554 °C (lit.)
Dichte
12.02 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChIKey
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)