GF92990357
Tantalum/Tungsten
foil, Ta97.5%/W 2.5%, thickness 1.0 mm, size 50 × 50 mm, temper as rolled
Synonym(e):
TA070500
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 929-903-57
Größe
50 × 50 mm
Dicke
1.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)