Merck
GF92639986
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.1 mm, L 0.5 m, clear clear
Synonym(e):
ES301400
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 926-399-86
Länge
0.5 m
Dicke
0.1 mm
Farbe
clear clear
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)