GF91998792
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), sheet, thickness 10 mm, size 150 × 150 mm
Synonym(e):
FP303250
Empfohlene Produkte
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 919-987-92
Größe
150 × 150 mm
Dicke
10 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable