GF91676997
Neodymium-iron-boron alloy, Nd2Fe14B
2mm rod, 6.35mm diameter, rare earth magnet, parylene coating
Synonym(e):
ND017910
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 916-769-97
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)