Merck
GF91408776
Tungsten carbide/cobalt
sphere, WC 94%/Co 6%, 3.0 mm diameter, 20 pcs, tolerance +/-2.5um
Synonym(e):
W 606810
About This Item
UNSPSC-Code:
31191518
NACRES:
NA.23
Form
spheres
Hersteller/Markenname
Goodfellow 914-087-76
Durchmesser
3.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)