GF91259141
Nickel/Boron/Silicon
foil, Ni78%/B 14%/Si 8%, thickness 0.025 mm, length 2 m, coil width 25 mm
Synonym(e):
NI800250
Empfohlene Produkte
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 912-591-41
Länge
2 m
Spiralbreite
25 mm
Dicke
0.025 mm