Merck
GF90865558
Silicon monoxide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 99.999%
Synonym(e):
SI546010
About This Item
UNSPSC-Code:
12352303
NACRES:
NA.23
Assay
99.999%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 908-655-58
Gewicht
200 g
Max. Partikelgröße
45 (micron)
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)