Merck
GF90674051
Tantalum-tungsten alloy, Ta90W10
100mm rod, 10.0mm diameter, annealed
Synonym(e):
TA037935
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 906-740-51
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)