GF89993952
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
100mm rod, 1.6mm diameter
Synonym(e):
FE047901
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 899-939-52
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)