GF89928321
Indium-tin alloy, In50Sn50
foil, 100 x 100mm, 0.1mm thickness
Synonym(e):
IN080230
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 899-283-21
Größe × Dicke
100 mm × 100 mm × 0.1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)