GF89598739
Boron carbide-hot-pressed
rod, 6.0 mm diameter, length 10 mm
Synonym(e):
B 617905
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 895-987-39
Länge
10 mm
Durchmesser
6.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)