GF89517246
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
foil, 10mm disks, 0.15mm thickness, hard
Synonym(e):
FE200290
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
foil (disks - hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 895-172-46
Größe × Dicke
10 mm × 0.15 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)