Wichtige Dokumente
GF89409673
Aluminium
wire reel, 500m, diameter 0.125mm, as drawn, 99.5%
Synonym(e):
Aluminium
About This Item
Assay
≥99.5%
Form
wire
Selbstzündungstemp.
1400 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 894-096-73
Widerstandsfähigkeit
2.6548 μΩ-cm
L × Durchm.
500 m × 0.125 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
660.37 °C (lit.)
Dichte
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Al]
InChI
1S/Al
InChIKey
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)