GF89312991
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
sheet, 100 x 100mm, 3.2mm thickness, annealed
Synonym(e):
FE043200
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 893-129-91
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)