Merck
GF88583114
Cellulose
(regenerated cellulose), film, thickness 0.09 mm, size 300 × 300 mm, condition expandable bead
Synonym(e):
AC321088
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 885-831-14
Größe
300 × 300 mm
Dicke
0.09 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)