GF88456887
Aluminum-manganese alloy, Al98Mn2
50g lump, 10mm max. lump size
Synonym(e):
AJ186100
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 884-568-87
Gewicht
50 g
Max. Stückgröße
10 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)