Merck
GF87829677
Silicon carbide
monofilament, 0.1 mm diameter, length 5 m, core tungsten 0.01mm diameter
Synonym(e):
SI675920
About This Item
UNSPSC-Code:
11101521
NACRES:
NA.23
Form
monofilament
Hersteller/Markenname
Goodfellow 878-296-77
Länge
5 m
Durchmesser
0.1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)