GF87542118
Constantan- resistance alloy
foil, thickness 0.005 mm, Cu55%/Ni45%, size 50 × 50 mm, temper as rolled
Synonym(e):
CU040200
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 875-421-18
Größe
50 × 50 mm
Dicke
0.005 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF87542118-10EA | 4061821132178 |
GF87542118-1EA | 4061821132185 |
GF87542118-20EA | 4061821132192 |
GF87542118-2EA | 4061821132208 |
GF87542118-5EA | 4061821132215 |