GF87484292
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
100mm rod, 12.7mm diameter
Synonym(e):
FE217930
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 874-842-92
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)