GF87242979
Copper/Beryllium
foil, thickness 0.1 mm, Cu98%/Be 2%, size 300 × 300 mm, temper half hard
Synonym(e):
CU070340
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 872-429-79
Größe
300 × 300 mm
Dicke
0.1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)