Merck
GF86851020
Tungsten-rhenium alloy, W97Re3
1m wire, 1.0mm diameter, annealed
Synonym(e):
W 045350
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 868-510-20
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)