GF86394156
Yttrium
wire reel, 0.2m, diameter 1.0mm, 99.9%
Synonym(e):
Yttrium
About This Item
Assay
≥99.9%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 863-941-56
Widerstandsfähigkeit
57 μΩ-cm, 20°C
bp
3338 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1522 °C (lit.)
Dichte
4.469 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Y]
InChI
1S/Y
InChIKey
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)