Merck
GF86362364
Tungsten-rhenium alloy, W97Re3
0.5m wire, 0.5mm diameter, annealed
Synonym(e):
W 045300
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 863-623-64
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)