GF86204189
Aluminum-silicon alloy, Al99Si1
100m wire, 0.05mm diameter, hard
Synonym(e):
AL055130
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 862-041-89
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)