GF86188270
Superconducting composite wire alloy, NbTi+Cu
5m wire, 0.4mm diameter, copper/superconductor ratio 1.56:1 by volume
Synonym(e):
NB015150
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 861-882-70
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)