Wichtige Dokumente
GF85362891
Zirkonium
foil, light tested, 50x50mm, thickness 0.007mm, 99.2%
Synonym(e):
Zirconium
About This Item
Assay
99.2%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 853-628-91
Widerstandsfähigkeit
40 μΩ-cm, 20°C
Größe × Dicke
50 x 50 mm × 0.007 mm
bp
4377 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1852 °C (lit.)
Dichte
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Zr]
InChI
1S/Zr
InChIKey
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF85362891-2EA | 4061829522056 |
GF85362891-1EA | 4061825412160 |
GF85362891-5EA | 4061829593063 |