Merck
GF85021613
Aluminum/Magnesium
foil, thickness 0.50 mm, Al97%/Mg 3%, diameter 50 mm, temper as rolled
Synonym(e):
AL010270
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 850-216-13
Durchmesser
50 mm
Dicke
0.50 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)