Merck
GF83917109
Platinum/Rhodium
wire, Pt70%/Rh30%, 0.025 mm diameter, length 0.5 m, temper as drawn
Synonym(e):
PT065105
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 839-171-09
Länge
0.5 m
Durchmesser
0.025 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)