GF83438365
Constantan- resistance alloy
rod, 10 mm diameter, Cu55%/Ni45%, length 200 mm, temper annealed
Synonym(e):
CU047925
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 834-383-65
Länge
200 mm
Durchmesser
10 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)