Wichtige Dokumente
GF83182620
Rhenium
wire reel, 2m, diameter 0.15mm, annealed, 99.97%
Synonym(e):
Rhenium
About This Item
Assay
99.97%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 831-826-20
L × Durchm.
2 m × 0.15 mm
bp
5596 °C (lit.)
5627 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
3180 °C (lit.)
Dichte
21.02 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[ReH]
InChI
1S/Re
InChIKey
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF83182620-1EA | 4061825382265 |