GF83071931
Polystyrene
(PS), film, thickness 0.125 mm, size 300 × 300 mm, clear clear
Synonym(e):
ST311125
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 830-719-31
Größe
300 × 300 mm
Dicke
0.125 mm
Farbe
clear clear
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)